Learn More
Tocris Bioscience™ KN 93 phosphate
Description
KN 93 phosphate is a CaM kinase II inhibitor; water soluble version of KN 93 (Cat. No. 1278).
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mg |
| Type de produit | KN 93 phosphate |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 599.03 |
| Inhibiteurs | KN 93 phosphate |
Usage exclusivement réservé à la recherche