Learn More
KNF Neuberger Pompes à liquide, à membrane standard LIQUIPORT™ série NF, tête en PTFE
Pour un transfert et un dosage pratiques de liquides neutres ou corrosifs
Marque: KNF Neuberger 179104/153257
Description
Les pompes sont à auto-amorcage, sans entretien et fonctionnent à sec indéfiniment sans dommages. Sélectionnez la pompe la plus adaptée en fonction du débit, de la pression de sortie maximale et des matériaux humides.
- Excellente résistance à la corrosion
- Commande manuelle du débit du panneau avant
- Protection contre la surpression
- Aucune pièce métallique humide risquant de se corroder
- Boîtier étanche fiable
- Tous les modèles sont équipés de membranes en PTFE et de vannes FFPM
- L’entrée de la pompe ne doit pas être inférieure au niveau du liquide transféré
- Un filtre d’entrée est requis si le milieu contient des particules ou des fibres de dimension supérieure à 50 microns
- La pulsation varie selon les modèles de pompe spécifiques
Informations sur la commande
For 100/230 V 50/60 Hz.
Spécification
| 100/230 V, 50/60 Hz | |
| Tête de pompe en PTFE, plaque / joints de vanne en FFPM, membrane enduite de PTFE, PA, TPE, boîtier en polycarbonate | |
| 0,5 à 3 l/min. | |
| Diaphragm Vacuum Pump | |
| 15°psi |
| 104 x 188 x 160 mm (4.1 x 7.4 x 6.3 in.) | |
| NF300FT.18S | |
| 50/60 Hz | |
| IP 65 | |
| 100 / 230 V |