Learn More
Epredia™ Porte-couteaux pour portoir de couteaux standard ER pour microtomes à longue course Epredia™ Microm
Code produit. 12053119 Tous les produits Epredia Produits
Code produit. 12053119
Marque: Epredia™ 705820
Spécification
Description Porte-couteau solide standard N
À utiliser avec (équipement) Microtomes à longue course Epredia Microm (HM 355S, HM 340E, HM 325)
Comprend Protège-lame intégré et réglage de l’angle de dégagement ; levier de réglage amovible de l’angle de coupe