Learn More
MEDICOM Kolmi Coverfeel Care Powder-Free Blue Nitrile Glove
GREENER_CHOICE
Code produit. 30215947 Tous les produits Medicom Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
Code produit. Dimensions unitSize
30215947 XL 90 pièces
30215959 S 100 pièces
30215955 M 100 pièces
30215952 L 100 pièces
30215960 2XL 90 pièces
5 options
Code produit. 30215947
Marque: MEDICOM 1142E
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Great elasticity and optimal comfort. Excellent grip on objects. Recommended for medical, industrial, and food environments. Made in France.
  • Accelerator free to limit type IV allergies.
  • Ultra comfortable glove and easy donning thanks to its internal polymer coating.
  • Great elasticity and good dexterity.
  • Non-slip texture for excellent grip and object manipulation.
  • Its robustness gives it greater durability.
  • Recommended in medical, industrial, and food environments.
Spécification
Chlorinated No
Accelerator Free Oui
Applications Industrial, Soins de santé, Laboratoire
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions XL
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,9 mil
Épaisseur (métrique) 0.10 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant Roulé
Longueur (métrique) 250 mm