Learn More
MEDICOM Kolmi Gants en nitrile bleu Coverfeel Touch
Code produit 30215961 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30215961 Standard 100 pièces
30215954 XS 100 pièces
30215951 Moyen 100 pièces
30215953 Grande 100 pièces
30215949 XL 90 pièces
30279928 2XL 90 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30215961 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 1140B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.85€
    11.67€ / 100 pièces
    Économisez 2.18€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Grande élasticité et confort optimal. Excellente prise en main des objets. Recommandé dans les milieux médicaux, industriels et agroalimentaires. Fabriqué en France.
  • Aucun accélérateur pour limiter les allergies de type IV.
  • Gant ultra confortable et facile à enfiler grâce à son revêtement polymère interne.
  • Grande élasticité et bonne dextérité.
  • Texture antidérapante pour une excellente prise en main et une manipulation aisée des objets.
  • Recommandé pour les environnements médicaux, industriels et agroalimentaires.
Spécification
Chlorinated Non
Accelerator Free Oui
Applications Industriel, Soins de santé, Laboratoire
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 3,14 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2,7 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant Roulé
Longueur (métrique) 240 mm