Learn More
Thermo Scientific™ Barreaux d’agitation Komet
Code produit. 10331262 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 mm
30 mm
50 mm
90mm
90 mm
Diamètre (métrique):
9 mm
13 mm
21 mm
25 mm
31mm
Forme:
Rond
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 10331262
Marque: Thermo Scientific™ 50087902
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Générez plus de trois fois le couple des barres d’agitation conventionnelles avec ces barres d’agitation Komet, ce qui améliore considérablement les performances et la polyvalence des agitateurs.
Les barreaux d’agitation Thermo Scientific™ Komet génèrent un couple trois fois supérieur à celui des barreaux classiques.
Amélioration considérable des performances d'agitation et de l'adaptabilité aux diverses applications
Caractéristiques :
  • Noyau magnétique à haute énergie Samarium-Cobalt (SmCo)
  • Agitation exceptionnelle en cas de vitesse élevée ou de milieu visqueux
  • Revêtement uniforme au PTFE pour éviter tout dépôt de résidus
  • Stériliser à la vapeur à 249,8 °F (121 °C)
  • Les barreaux d'agitation longue durée sont également circulaires mais sont dotés d'un anneau de protection anti-usure
Informations de commande :
  • Existent en plusieurs tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Contrôleur d’agitateur
Revêtement PTFE
Diamètre (métrique) 25 mm
Longueur (métrique) 90 mm
Matériau PTFE
Quantité Boîte de 1
Forme Rond
Type Barreau d’agitation