Learn More
Thermo Scientific™ Barreaux d’agitation Komet
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les barreaux d’agitation Thermo Scientific™ Komet génèrent un couple trois fois supérieur à celui des barreaux classiques.
Amélioration considérable des performances d'agitation et de l'adaptabilité aux diverses applications
- Noyau magnétique à haute énergie Samarium-Cobalt (SmCo)
- Agitation exceptionnelle en cas de vitesse élevée ou de milieu visqueux
- Revêtement uniforme au PTFE pour éviter tout dépôt de résidus
- Stériliser à la vapeur à 249,8 °F (121 °C)
- Les barreaux d'agitation longue durée sont également circulaires mais sont dotés d'un anneau de protection anti-usure
Informations de commande :
- Existent en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Contrôleur d’agitateur |
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
| Longueur (métrique) | 90 mm |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | Boîte de 1 |
| Forme | Rond |
| Type | Barreau d’agitation |