Description
- Kompatto Smart de 910 mm de hauteur
- Certifié conforme aux normes EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
- Capacité de charge max : 700 kg (uniformément distribué)
- Pour contenir des équipements lourds et de grande taille nécessitant une accessibilité complète d’un côté
- Socles profilés en aluminium avec fentes verticales
- Plinthe pliée en tôle d’acier lourd
- Roulettes haute capacité, toutes dotées d’un dispositif unique de mise à niveau et de verrouillage
- Support de plan de travail réglable en hauteur (écart de 50 mm) avec supports de type cantilever en acier lourd et traverse horizontale en aluminium
- Toutes les pièces sont dotées d’un revêtement en poudre de polyuréthane de couleur gris clair mat et bondérisé
- Paillasse HPL avec passage-fils double en plastique de 80 mm de dia., couleur gris pastel avec intérieur noir
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris clair |
| Réglable (hauteur) | 607 à 907 mm (étape 25) |
| Certifications/Conformité | Certificat EN 13150 TUV |
| Dimensions (P x L x H) | 900 x 900 x 910 mm |
| Type de roue | Roulettes haute capacité, avec dispositif unique de mise à niveau et de verrouillage |
| Avec roulettes | Oui |