Learn More
DWK Life Sciences Tubes à échantillons RMN de qualité supérieure Kimble™ Kontes™ Brand de 5 mm
Chaque tube répond à des normes strictes en termes d’épaisseur de paroi, de variation et de courbure de manière à garantir des mesures précises et la reproductibilité.
40.95€ - 1060.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe 0,19 in
Matériau Verre borosilicaté
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Application par compression
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Courbure (impériale) Concentricité (impériale) Intensité de champ Longueur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Courbure (impériale) Concentricité (impériale) Intensité de champ Longueur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
11833143
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
897220-0000
±0,001 po ±0,002 po 150 MHz 7 in.
50.95€
5 pièces
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11823143
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
897205-0000
±0,002 po ±0,0025 po 100 MHz 7 in
40.95€
5 pièces
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10570753
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
897230-0008
±0,0011 po ±0,0015 po 300MHz 8 in
74.45€
5 pièces
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11843143
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
897225-0000
±0.0005 po ±0.002 po 200 MHz 7 in
67.15€
5 pièces
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11853143
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
897240-0000
±0.00025 po ±0.0005 po 500 MHz 7 in
107.00€
5 pièces
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11863143
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
45246-100
±0,00015 po ±0,0002 po 800 MHz 7 in
1060.00€
5 pièces
Expédition estimée: 17-01-2025
Description
Tubes fabriqués avec précision conçus pour la spectroscopie NMR haute résolution qui caractérise les molécules organiques par la mesure des fréquences résonantes des noyaux atomiques. Les applications de recherche incluent l’analyse des structures polymériques et les solutions organiques.
  • En verre borosilicaté de type I
  • Épaisseur de paroi : 0,37mm (0,01475 in)
  • La variation et la courbure de la paroi dépendent en partie de la longueur du tube
  • Tous les tubes à échantillons sont livrés avec des bouchons à ajustement par compression et des pastilles de marquage sablées
Spécification
Spécification
0,19 in
Polyéthylène
5 mm
Idéal pour sceller directement sur les rampes à vide, les joints ou les valves
0,014 in
Verre borosilicaté
Application par compression
4,2 mm
Bouchon
0,38 mm