Learn More
DWK Life Sciences™ Colonne de Vigreux de distillation Kimble™ Kontes™ avec joints coniques standard
Code produit. p-3245650
Click to view available options
Joint conique standard:
24/40
Hauteur (métrique):
300mm
Conditionnement:
1 pièce
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16331686
Brand: DWK Life Sciences™ 5035000222
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Colonne de distillation de Vigreux avec indentations sur toute la longueur pour un contact vapeur-liquide amélioré. Diverses longueurs de colonne (130 mm, 150 mm ou 300 mm) pour une variété de tailles de joints.
  • La colonne KIMAX™ est dotée d’un joint externe conique standard en haut et d’un joint interne conique standard en bas
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
  • Options :
    • Longueur de colonne de 130 mm, joints coniques standard de 14/20
    • Longueur de colonne de 150 mm, joints coniques standard de 24/40
    • Longueur de colonne de 300 mm, joints coniques standard de 19/22
    • Longueur de colonne de 300 mm, joints coniques standard de 24/40
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hauteur (métrique) 300mm
Type Colonne de distillation Vigreux
Hauteur (impériale) 11,8 in
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
Joint conique standard 24/40
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.