Learn More
DWK Life Sciences Flacons de récupération à parois épaisses avec manchon en verre carré et joint externe conique standard Kontes™
Code produit. 11802933
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
200 ml
500 ml
1 000 mL
Joint conique standard:
24/40
Comprend:
Joints à bourrelet carré
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11802933
Marque: DWK Life Sciences 6086754224
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Idéaux pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs
Ideal for use with rotary evaporators
La verrerie à revêtement en plastique Kimble Chase KimCote™ représente une sécurité supplémentaire en cas de casse
  • Flacon à col simple avec joint externe conique standard
  • Conçue pour une récupération aisée des produits de réaction
  • Accès à tout le contenu avec une spatule ou un grattoir
  • La partie inférieure s’adapte aux chauffe-ballons standard
  • Épaisseur de paroi uniforme et excentricité minimum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 2.36 in
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Les joints à manchon en verre carré offrent un meilleur serrage par rapport aux joints à manchon standard
À utiliser avec (équipement) Évaporateur rotatif
Comprend Joints à bourrelet carré
Type de goulot Simple
Nbre par carton 1/Cs.
Joint conique standard 24/40
Diamètre (métrique) externe 60 mm