Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à manchon en caoutchouc blanc creux Kimble™ Kontes™
Le bouchon creux s’adapte au col de l’appareil de verrerie. La série 774261 peut être utilisée jusqu’à 125°C pendant 8 heures.
42.55€ - 114.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Caoutchouc |
Type de produit | Bouchon de manchon de type prise |
À utiliser avec (équipement) | Tubes RMN, évent de pression ou ajout de réactifs par seringue |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15857691
|
DWK Life Sciences
774261-0014 |
1,4cm | 14/20 |
42.55€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12869518
|
DWK Life Sciences
774261-0024 |
2,4cm | 24/40 ; 24/20 |
114.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12859518
|
DWK Life Sciences
774261-0014 |
1,4cm | 14/20 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Le bouchon creux s’adapte au col de l’appareil de verrerie. La série 774261 peut être utilisée jusqu’à 125°C pendant 8 heures.
- Bouchon avec extension du manchon pour s’adapter au col de l’appareil et assurer une parfaite étanchéité
- Le diaphragme peut être perforé avec une aiguille de seringue
- À utiliser pour dégazer les tubes à échantillon RMN, comme un évent de pression ou pour ajouter le réactif par seringue
Spécification
Blanc | |
Caoutchouc | |
Bouchon de manchon de type prise | |
Tubes RMN, évent de pression ou ajout de réactifs par seringue |