Learn More
Verrerie de filtration sur membrane Kontes™ de Restek
Code produit. 11848522
Click to view available options
Type:
Assistance
Entonnoir (1 l)
Entonnoir (300 ml)
Entonnoir, 500 ml
Flacon (2 l)
Flacon (4 l)
Matériau:
Verre
Verre fritté
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11848522
Marque: Kimble Chase 9537810000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisée pour la filtration de routine de liquides corrosifs et l’élimination des particules des solvants HPLC
  • Le raccord à joint rodé élimine la contamination par phtalate qui peut se produire lors de l’utilisation de bouchons en silicone ou en néoprène
  • La base de support est dotée d’un fritté en verre à grosse porosité et d’un raccord à vide intégré, situé au-dessus de la pointe anti-goutte qui empêche la contamination de la ligne de vide par des gouttelettes de filtrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Appareil de microfiltration
Matériau Verre
Type Entonnoir (1 l)
Volume (métrique) 1 L
Longueur (métrique) 47 mm