Learn More
DWK Life Sciences™ Supports de portoirs pour tubes à échantillons en PP RMN Kimble™ Kontes™
Code produit. 11824524
Click to view available options
Capacité:
Tubes (3 ou 5 mm)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11824524
Marque: DWK Life Sciences™ 8970800005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Poignées de transport
  • Équivalent Wilmad 820-A
  • Accueille 72 tubes de 3 ou 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Capacité Tubes (3 ou 5 mm)
Matériau PP
Positions 72
Dimensions (L x l x H) 8,37 x 4,5 x 8,75 in. (19,3 x 8,8 x 22,2cm)
Longueur (métrique) 19,3 cm
Longueur (impériale) 8,37 in
Largeur (métrique) 8,8 cm
Largeur (impériale) 4,5 in
Hauteur (métrique) 22,2 cm
Hauteur (impériale) 8,75 in