Learn More
DWK Life Sciences Tube à vide Kimble™ Kontes™ Schlenk avec vanne HI-VAC
Click to view available options
Longueur totale (impériale):
4,72 in
5,9 in
6,49 in
Largeur (impériale):
2,55 in
2,75 in
2,95 in
3,14 in
Hauteur (impériale):
3,93 in
4,72 in
5,9 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Verre borosilicaté à paroi moyenne
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Diamètre (impériale) externe | 0,74 in |
| Diamètre (métrique) externe | 1,9 cm |
| Longueur totale (impériale) | 6,49 in |
| Longueur totale (métrique) | 16,5 cm |
| À utiliser avec | Collecteurs 216050 ou 216060 |
| Largeur (métrique) | 6,5 cm |
| Largeur (impériale) | 2,55 in |
| Hauteur (métrique) | 10 cm |
| Afficher plus |