Learn More
KR-33493, MedChemExpress
Code produit. 16473158
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16473158
Marque: Medchem Express HY100755
MedChemExpress KR-33493 is a potent inhibitor of Fas-mediated cell death (FAF1).
KR-33493 is a potent inhibitor of Fas-mediated cell death (FAF1).
Spécification
Nom chimique ou matériau KR-33493
CAS 1021497-97-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H18BrN3O3S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (67.34 mM)
SMILES OC(C1=NN(CCC2=CC=CC=C2)C=C1NC(CSC3=CC=C(Br)C=C3)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 460.34
Poids de la formule 460.34
Pourcentage de pureté 99.75%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.