Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution de Krebs-Ringer, tamponnée au bicarbonate
Code produit. 15418769
Change view
Click to view available options
Quantité:
500mL
1L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15418769 500mL 500mL
15428769 1L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15418769 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J67591.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme physique Liquide
Quantité 500mL