Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution de Krebs-Ringer, tamponnée au bicarbonate
Click to view available options
Quantité:
500mL
1L
Conditionnement:
1L
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500mL |
| Conditionnement | Flacon en plastique |