Learn More
IKA™ KS 130 Control NOL
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7163881 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16248191
Marque: IKA™ 0004278200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Petit agitateur silencieux avec mouvement de rotation pour une capacité d’agitation maximale de 2 kg.
  • Réglage électronique de la vitesse et de la minuterie
  • Un affichage numérique permet de lire la vitesse, la fonction de minuterie et les modes de fonctionnement
  • Horloge de commutation électronique de l’heure : 0 à 9 h 59 min ou fonctionnement continu (sans fin)
  • Toutes les fonctions peuvent être contrôlées et documentées avec labworldsoft™
  • Version spéciale avec sens de rotation inverse sur demande
  • Une large gamme de combinaisons d’accessoires permet d’utiliser presque toutes les formes et tailles de récipients
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 0 à 800 tr/min
Plage de températures (métrique) 5°C à 50°C
Puissance 45 W
Type de produit Agitateur orbital
Type de bouchon Prise EU
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 316 x 270 x 98 mm
Poids (métrique) 9,8 kg
Affichage LCD