Learn More
IKA™ KS 3000 ic Control
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Grand écran LED pour les réglages de la vitesse et de la durée
- Contrôles avec revêtement antimicrobien pour la réduction des bactéries
- Contrôle de la température PID intégré (utilisation de deux sondes de température PT 1000)
- Boîte de jonction dans l’espace de travail pour la connexion d’une sonde de température supplémentaire, par exemple PT 1000.60
- Contrôle électronique de la température et de la vitesse
- Interrupteur de minuterie électronique : 0 à 999 h (réglé par minute ou par heure)
- Refroidisseur intégré en option pour la connexion à une unité de refroidissement externe, par exemple RC2 basic/control
- L’unité s’éteint automatiquement si elle est perturbée
- L’unité s’arrête automatiquement lorsque la hotte est soulevée
- Plateau de prélèvement avec tuyau de vidange à l’arrière de l’unité
- Fonctionnement simple
- Toutes les fonctions peuvent être contrôlées et documentées avec labworldsoft™
- Mouvement d’agitation : orbital
- Diamètre orbital : 20 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Vitesse de rotation | 10 à 500 tr/min |
| Tension | 100/115/230 V |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante jusqu'à 80 °C |
| Puissance | 1120 W |
| Type de bouchon | Prise EU |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Dimensions (L x l x H) | 258 x 330 x 330 mm |
| Poids (métrique) | 37 kg |
| Affichage | LED |
| Plage d’humidité | 80 % |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering