Learn More
Étalons de test et d’étalonnage KS 5μS, WTW™
Code produit 10123502
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10123502 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10123502 Fournisseur WTW Code fournisseur 300580
Vérification facile des dispositifs par des résistances de test très précises grâce à une sécurité de mesure optimale par les solutions étalons avec traçabilité PTB/NIST.
  • Matériau d’étalonnage et de test pour les mesures de conductivité
  • Tester les résistances et les solutions d’étalonnage pour tester les compteurs avec la fonction de conductivité ainsi que pour étalonner le système à partir de l’appareil et de la cellule de mesure de la conductivité
  • Sécurité de mesure optimale grâce aux solutions étalons avec traçabilité PTB/NIST
  • Vérification facile des dispositifs par des résistances de test très précises
  • Kits pour test conformes à la pharmacopée
  • Norme d'essai et d'étalonnage 5 μS/cm à 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Verre borosilicaté
Densité 1.2 g/cm3
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Point d’ébullition 120°C
Quantité 250 mL