Learn More
IKA™ Agitateur orbital numérique KS 501
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7159134 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15628155
Marque: IKA™ 0025002985
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur orbital de laboratoire à profil bas avec grande surface de montage.
  • Diamètre orbital : 30 mm
  • Idéal pour les récipients d’un volume supérieur à 250 ml, par exemple, flacons ronds, flacons Erlenmeyer, flacons de culture et bouteilles
  • Idéal pour les tests de croissance biologique et microbiologique et pour la production de solutions mères
  • Fonctionnement continu (sans fin) même avec des charges extrêmes
  • Fonction du minuteur
  • Les fixations ne sont pas incluses, veuillez les commander séparément
  • Interfaces USB et RS232 intégrées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 15 kg
Vitesse de rotation 0 à 300 tr/min
Alimentation électrique 230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W
Tension 100/115/230 V
Puissance 74 W
Type de bouchon Prise EU
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 505 x 120 x 585 mm
Poids (métrique) 26 kg
Modèle KS 501 Digital
Affichage LED à 7 segments
Comprend Interfaces USB et RS 232 intégrées, prise EU