Learn More
Acide L-(+)-2-aminobutyrique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
L-(+)-2-Aminobutyric acid is used in the biosynthesis of nonribosomal peptides. It acts as a receptor antagonist. It is also used as a chiral reagent. Further, it is used in the determination of substrate of glutamyl cysteine acid synthase. In addition to this, it is also utilized as a drug intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide L-(+)-2-aminobutyrique est utilisé dans la biosynthèse des peptides non ribosomiques. Il agit comme un antagoniste de récepteur. Il est également utilisé comme réactif chiral. De plus, il est utilisé dans la détermination du substrat de glutamyl dans l’acide cystéine synthase. En outre, il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acide acétique. Légèrement soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | L-(+)-2-Aminobutyric acid |
| Point de fusion | >300°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 1720935 |
| Merck Index | 14,428 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and acetic acid. Slightly soluble in alcohol and ether. |
| Rotation optique | +21° (c=4.8 in 6N HCl) |
| Poids de la formule | 103.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.