Learn More
Acide L-(+)-2-aminobutyrique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308865
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11308865
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L13984.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1492-24-6 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
L-(+)-2-Aminobutyric acid is used in the biosynthesis of nonribosomal peptides. It acts as a receptor antagonist. It is also used as a chiral reagent. Further, it is used in the determination of substrate of glutamyl cysteine acid synthase. In addition to this, it is also utilized as a drug intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide L-(+)-2-aminobutyrique est utilisé dans la biosynthèse des peptides non ribosomiques. Il agit comme un antagoniste de récepteur. Il est également utilisé comme réactif chiral. De plus, il est utilisé dans la détermination du substrat de glutamyl dans l’acide cystéine synthase. En outre, il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acide acétique. Légèrement soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1492-24-6
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.121
Numéro MDL MFCD00064415
Clé InChI QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-2-aminobutyric acid, s-2-aminobutanoic acid, 2s-2-aminobutanoic acid, h-abu-oh, l-alpha-aminobutyric acid, s-+-2-aminobutyric acid, l-+-2-aminobutyric acid, --2-aminobutyric acid, s-2-aminobutyric acid, s-2-amino-butyric acid
CID PubChem 80283
ChEBI CHEBI:35619
Nom IUPAC Acide aminobutanoïque-(2S)-2
SMILES CCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Nom chimique ou matériau L-(+)-2-Aminobutyric acid
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Beilstein 1720935
Merck Index 14,428
Informations sur la solubilité Soluble in water and acetic acid. Slightly soluble in alcohol and ether.
Rotation optique +21° (c=4.8 in 6N HCl)
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt