Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d‘ester méthylique de L-alanine, 99 %
Code produit. 10100462 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10100462
Marque: Thermo Scientific Chemicals 308360050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2491-20-5 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2491-20-5
Formule moléculaire C4H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.58
Numéro MDL MFCD00063663
Clé InChI IYUKFAFDFHZKPI-DOIAFFBONA-N
Synonyme l-alanine methyl ester hydrochloride, h-ala-ome.hcl, s-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, methyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-ome hcl, alanine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-ala-ome hcl, d-alanyl ester hydrochloride, l-alanine methyl ester hcl
CID PubChem 2733257
Nom IUPAC méthyle (2S)-2-aminopropanoate ;chlorhydrate
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine methyl ester hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 109.0°C to 111.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C3CH(NH2)CO2CH3·HCl
Quantité 5 g
Rotation spécifique + 7.00
Poids de la formule 139.58
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre