Learn More
Acide L-alpha-amino-N-butyrique, > 98 %, Affymetrix/USB™
Code produit. 15825088 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15825088
Marque: Thermo Scientific J11079.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1492-24-6
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.121
Numéro MDL MFCD00064415
Clé InChI QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-2-aminobutyric acid, s-2-aminobutanoic acid, 2s-2-aminobutanoic acid, h-abu-oh, l-alpha-aminobutyric acid, s-+-2-aminobutyric acid, l-+-2-aminobutyric acid, --2-aminobutyric acid, s-2-aminobutyric acid, s-2-amino-butyric acid
CID PubChem 80283
ChEBI CHEBI:35619
Nom IUPAC Acide aminobutanoïque-(2S)-2
SMILES CCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-alpha-Amino-N-Butyric acid
Point de fusion >300°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CH2CH(NH2)COOH
Quantité 1 g
Beilstein 1720935
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline