Learn More
L(+)-Améthotrexine hydrate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3777196 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
25mg
500mg
Code produit. 10002690
Marque: Thermo Scientific Acros 208100250
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’hydrate de L(+)-Améthoptérine, nº CAS 133073-73-1, est un inhibiteur efficace de la dihydrofolate réductase, qui peut avoir une activité anti-tumorale.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’hydrate de L(+)-Améthoptérine est un puissant inhibiteur de la dihydrofolate réductase
  • Il a une activité tumoricide
Applications
  • L’hydrate de L(+)-Améthoptérine est un inhibiteur de la dihydrofolate réductase
  • Il peut être utilisé dans les études anti-tumorales
  • Il s’agit d’un agent d’arrêt du cycle cellulaire qui peut inhiber la synthèse de l’ADN, de l’ARN et des protéines
  • Il peut également inhiber la production de cytokines pro-inflammatoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133073-73-1
Formule moléculaire C20H22N8O5
Poids moléculaire (g/mol) 454.45
Numéro MDL MFCD00150847
Clé InChI FBOZXECLQNJBKD-UGPWUYPHNA-N
Synonyme l +-amethopterin dihydrate, methotrexate dihydrate, dihydrate methotrexate, 2s-2-4-2,4-diaminopteridin-6-yl methyl methylamino phenyl carbonylamino pentanedioic acid, hydrate, hydrate
CID PubChem 45157423
Nom IUPAC Acide(2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)méthyl-méthylamino]benzoyl]amino]pentanedioïque ; Dihydraté
SMILES CN(CC1=CN=C2N=C(N)N=C(N)C2=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Amethopterin hydrate
Point de fusion 195°C
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 mg
Merck Index 14, 5985
Rotation spécifique + 21.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol,chloroform,ether,slightly soluble in dilute hydrochloric acid,soluble in dilute solutions of alkali hydroxides a
Poids de la formule 454.44
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Amethopterin hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./