Learn More
Melford L-+-Arabinose
Product Code. 30018049
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Unit Size:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30018049 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30018049 Supplier Melford Supplier No. A51000100.0
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un isomère naturel utilisé pour la culture microbienne.
isomère naturel utilisé pour la culture microbienne.
Un isomère naturel utilisé pour la culture microbienne.
Specifications
CAS 5328-37-0
Formule moléculaire C5H10O5
Quantité 100 g