Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-(+)-Arabinose |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1,585g/mL à 20 °C |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥98 % |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 150.1 |
| Forme physique | Poudre |