Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Arabinose, 99 %, pour la biochimie
Code produit 15299285 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15299285 100 g 100g
15289285 25 g 25g
15209295 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15299285 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 365181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    129.65€ / 100g
    Économisez 19.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-72-9
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Clé InChI SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonyme beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
CID PubChem 25245970
Nom IUPAC (4S,5S)-oxane-2,3,4,5-tétrol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Arabinose
Point de fusion 155.0°C to 160.0°C
Résidus d’allumage 0.3% max
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Quantité 100 g
Beilstein 31,32
Merck Index 10,783
Rotation spécifique + 103.00
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie