Learn More
L(+)-arabinose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10509980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10509980 25 g Flacon en plastique 25g
10023213 100 g Flacon en plastique 100g
11996891 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10509980 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104980250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.40€
    51.65€ / 25g
    Économisez 5.75€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-72-9
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Clé InChI SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonyme beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
CID PubChem 25245970
Nom IUPAC (4S,5S)-oxane-2,3,4,5-tétrol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Arabinose
Point de fusion 155.0°C to 160.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 31,32
Merck Index 10,783
Rotation spécifique + 103.00
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline fine