Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Arabinose, 99 %
Code produit 11443904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443904 50 g 50g
11453904 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11443904 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A11921.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.31€
    78.65€ / 50g
    Économisez 13.66€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le L-(+)-Arabinose est utilisé pour identifier et différencier et caractériser l’isomérase de sucre pentose. Il est également utilisé comme source de carbone dans la culture microbienne. Il participe à la bioproduction du L-ribose. Il trouve son application dans la production de saveurs de réaction salées. Ses dérivés sont utilisés dans le développement d’agents antiviraux tels que le nucléoside. Il agit comme une composante de base de l’hémicellulose et de la pectine.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le glycérol. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-72-9
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00067709
Clé InChI SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonyme beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
CID PubChem 25245970
Nom IUPAC (4S,5S)-oxane-2,3,4,5-tétrol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Arabinose
Point de fusion 155°C to 160°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 50 g
Beilstein 1723085
Informations sur la solubilité Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 150.13