Learn More
L-(+)-Arabinose cristallin MP Biomedicals
Code produit 11407800 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11407800 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11407800 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210070625
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Arabinose
CAS 5328-37-0
Densité 1,585 g/mL (20 °C)
Formule moléculaire C5H10O5
Quantité 25 g
Synonyme l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
Clé InChI PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Nom IUPAC (2 R,3 S,4 S)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
CID PubChem 5460291
ChEBI CHEBI:6182
Poids de la formule 150.1
Forme physique Cristalline