Learn More
L(+)arabinose, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10549950 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10549950 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10549950 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/8280/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 5328-37-0
Point de fusion 155°C
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C5H10O5
Numéro MDL 135866
Quantité 25 g
Clé InChI PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C=O
Nom IUPAC 2,3,4,5-tétrahydroxypentanal
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Poids de la formule 150.13g/mol
Forme physique Solide