Learn More
L-(+)-Arabinose, MP Biomedicals™
Code produit 11411605 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11411605 250 g
11401605 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11411605 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210070683
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Utilisé comme substrat pour identifier, différencier et caractériser les isomérases des pentoses. L-(+)-Arabinose, MP Biomedicals est l'isomère naturel et un constituant des polysaccharides végétaux. Il est utilisé dans la bioproduction de L-ribose
La plupart des bactéries contiennent un opéron arabinose inductible qui code pour une série d'enzymes et de transporteurs permettant d'utiliser le L-arabinose comme seule source de carbone dans la culture microbienne.
Identifiants chimiques
CAS 5328-37-0
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Clé InChI PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Synonyme l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
CID PubChem 5460291
ChEBI CHEBI:6182
Nom IUPAC (2 R,3 S,4 S)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Specifications
Point de fusion 152 °C à 165 °C
Densité 1,585g/mL (20 °C) (litt.)
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Librement soluble dans l’eau ; Partiellement soluble dans l’éthanol à 90 %.
Rotation optique (c=1, eau) 100 – 110°
Poids de la formule 150.1
Pourcentage de pureté ≥98 %
Forme physique Poudre