Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Arabitol, 98 %
Code produit 11454444
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454444 100 g 100g
11434444 5 g 5g
11444444 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454444 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A13103.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7643-75-6 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-arabitol, un alcool de sucre rare, est à l’étude comme additif alimentaire qui réduit les dépôts de graisse dans les intestins. Le L-arabitol est utilisé comme inducteur de l’expression de la xylanase dans l’Hypocrea jecorina (Trichoderma reesei). Le L-arabitol est utilisé pour identifier, différencier et caractériser le L-arabitol déshydrogénase(s).
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7643-75-6
Formule moléculaire C5H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00064290
Clé InChI HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-arabitol, l-arabinitol, l-arabinol, l-lyxitol, l---arabitol, arabinitol, l---arabinitol, arabinitol, l, 2s,4s-pentane-1,2,3,4,5-pentol, l--arabitol
CID PubChem 439255
ChEBI CHEBI:18403
Nom IUPAC (2S,4S)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Arabitol
Point de fusion 98°C to 103°C
Quantité 100 g
Beilstein 1720521
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,762
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml).
Rotation optique −11° (c=5 in 8% Borax Solution)
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%