Learn More
L(+)-arginine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-60848 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
Code produit. 10664752
Marque: Thermo Scientific Acros 104991000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-79-3
Formule moléculaire C6H14N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD00002635
Clé InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
CID PubChem 6322
ChEBI CHEBI:16467
Nom IUPAC 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Arginine
Note relative au nom 98+%
Ammonium 200ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique +25.8° to +28.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl) on dried substance
Sulfate 300ppm max.
Cendres sulfatées 0.1% max.
Quantité 100 g
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté ≥98.0% (on dry substance)
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Arginine