Learn More
Thermo Scientific™ L-Arginine-HCl, 13C6, 15N4 for SILAC
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les acides aminés lourds et légers Thermo Scientific™ sont utilisés pour analyser spécifiquement l’expression des protéines par spectrométrie de masse à l’aide d’un marquage isotopique stable avec des acides aminés dans les kits de quantification de culture cellulaire (SILAC).
Points clés :
Efficace –L’intégration de marqueurs efficaces à 100 % à des protéines de cellules vivantes
Souplesse – différents isotopes d’acides aminés lourds et/ou légers pour l’arginine, la lysine, la leucine et la proline permettent la quantification de peptides dérivés de protéases de qualité MS
Capacités Multiplex – il existe plusieurs isotopes alternatifs de l’arginine et de la lysine qui permettent l’analyse de multiples conditions de traitement dans chaque expérience
Suppléments de qualité élevée – acides aminés lourds avec >99 % de pureté isotopique
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse |
| Type de produit | Acides aminés |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Marqueur ou colorant | Isotope de masse de l’acide aminé |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Matériau de départ | Cellules |
| Type de produit final | Protéine |
| Méthode de détection | Spectrométrie de masse |
| Étape du flux de travail | Marquage des protéines |
| Quantité | 50 mg |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- L-Arginine-HCl, 13C6, 15N4 for SILAC
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: (+)-L-arginine hydrochloride