Learn More
L-arginine, chlorhydrate, MP Biomedicals™
Code produit. 11373929 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 11373929
Marque: MP Biomedicals 0210074380
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00002635
Synonyme l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
CID PubChem 6322
ChEBI CHEBI:16467
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Couleur White
Plage de pourcentage du dosage 0.992
Formule moléculaire C6H14N4O2
Clé InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Nom IUPAC 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Quantité 100 g
Poids de la formule 210.662
Forme physique Poudre cristalline