Learn More
L-Arginine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Arginine |
| Noms d’analytes ou de composants | L-Arginine |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| Industry Type | Criminologie |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 174.1117 |
| Pourcentage de pureté | >95% |