Learn More
6-palmitate d’acide L-ascorbique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353018
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11353018 25 g 25g
11343018 100 g 100g
11333018 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11353018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 032791.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 137-66-6 | C22H38O7 | 414.54 g/mol
L-Ascorbyl palmitate (Asc-6P) is used along with other fatty acid ascorbates such as L-ascorbyl oleate and L-ascorbyl linoleate to protect cells and membranes from oxidative damage. Fatty acid ascorbate molecules have increased solubility in non-polar (lipophilic) environments. It is applied as humectants and emollients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-66-6
Formule moléculaire C22H38O7
Poids moléculaire (g/mol) 414.54
Numéro MDL MFCD00005377
Clé InChI NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
CID PubChem 54680660
Nom IUPAC [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyéthyl] hexadécanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ascorbic acid 6-palmitate
Point de fusion 113°C to 114°C
Odeur Pleasant
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in ethyl alcohol.
Poids de la formule 414.52
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Ascorbic acid 6-palmitate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ascorbyl palmitate