Learn More
Acide L-ascorbique, 99+%, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 11458952 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458952 100 g 100g
11473523 500 g 500g
11483523 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458952 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/8880/48
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Acide L-ascorbique, 99 + %, extra pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-81-7
Formule moléculaire C6H8O6
Numéro MDL 64328
Spécification
Point de fusion 190 °C
Couleur Blanc
pH 2,1 à 2,6
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 100 g
Poids de la formule 176,13g/mol
Forme physique Solide