Learn More
Acide L-(+)-ascorbique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487487 100 g 100g
11497487 500 g 500g
11407497 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 11487487 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15613.22
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
L’acide L-ascorbique est un élément nutritif important et un antioxydant. L’acide L-ascorbique est fréquemment utilisé comme adjuvant de fabrication ou comme conservateur dans certains nutriments ou composants alimentaires. Il est également utilisé dans l’industrie des polymères synthétiques, dans le phototraitement et dans la technologie des métaux. Diverses utilisations ont été proposées dans les cosmétiques, les fibres, la conservation du sang, la conservation des plantes coupées, les agents de nettoyage et les réactifs de dosage.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide L-ascorbique est un élément nutritif important et un antioxydant. L’acide L-ascorbique est fréquemment utilisé comme adjuvant de fabrication ou comme conservateur dans certains nutriments ou composants alimentaires. Il est également utilisé dans l’industrie des polymères synthétiques, dans le phototraitement et dans la technologie des métaux. Diverses utilisations ont été proposées dans les cosmétiques, les fibres, la conservation du sang, la conservation des plantes coupées, les agents de nettoyage et les réactifs de dosage.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éther, le chloroforme, le benzène, l’éther de pétrole, les huiles, les graisses et les solvants gras. L’acide L-ascorbique signifie que la stéréochimie du composé est liée à celle de l’énantiomère lévogyre du glycéraldéhyde.
Remarques
Stable dans l’air lorsqu’il est sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-81-7
Formule moléculaire C6H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Numéro MDL MFCD00064328
Clé InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonyme l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
CID PubChem 54670067
ChEBI CHEBI:29073
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifications
Nom chimique ou matériau L-(+)-Ascorbic acid
Point de fusion 190°C to 193°C (decomposition)
Densité 1.65
Quantité 100 g
Beilstein 84272
Merck Index 14,830
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ether,chloroform,benzene,petroleum ether,oils,fats and fat solvents. L-ascorbic acid means that the compound′s stereochemistry is related to that of the levorotatory enantiomer of glyceraldehyde.
Rotation optique +21° (c=10 in Water)
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
Poids de la formule 176.12
Pourcentage de pureté ≥99%