Learn More
Acide L(+)-ascorbique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10336310 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10336310 500 g Flacon en plastique 500g
10152370 100 g Flacon en plastique 100g
10002643 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10336310 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105025000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-81-7
Formule moléculaire C6H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Numéro MDL MFCD00064328
Clé InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonyme acide l-ascorbique, acide ascorbique, vitamine c, acide l + -ascorbique, acide cevitamique, ascoltine, hybrine, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
CID PubChem 54670067
ChEBI CHEBI : 29073
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide L(+)-ascorbique
Note relative au nom 99%
Point de fusion 190.0°C à 192.0°C
Couleur Blanc
pH 2.1 à 2.6 (sol. aq. 5 %)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 18, IV, 3038
Merck Index 15, 819
Rotation spécifique + 20.50
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 333 g/L (20°C). Autres solubilités : éthanol 20 g/L (20°C), méthanol et acétone solubles, non solubles dans l’éther, le chloroforme et le benzène
Poids de la formule 176.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux