Learn More
Acide L-ascorbique ACS AR, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15548694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Verre
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15548694 500 g Verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15548694 Fournisseur Avantor Macron Code fournisseur 440704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    674.00€
    459.39€ / 500g
    Économisez 214.61€
    31% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Identifiants chimiques
CAS 50-81-7
Formule moléculaire C6H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Numéro MDL MFCD00064328
Clé InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonyme l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
CID PubChem 54670067
ChEBI CHEBI:29073
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ascorbic Acid
Conditionnement Verre
Quantité 500 g
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
Poids de la formule 176.13
Qualité ACS