Learn More
Acide L(+)-ascorbique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10055800 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10055800 100 g Flacon en plastique 100g
10480831 500 g Flacon en plastique 500g
10712354 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10055800 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 401471000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.10€
    48.65€ / 100g
    Économisez 7.45€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-81-7
Formule moléculaire C6H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Numéro MDL MFCD00064328
Clé InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonyme l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
CID PubChem 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Ascorbic acid
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 190.0°C to 192.0°C
Couleur Blanc à jaune
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 18, IV, 3038
Merck Index 15, 819
Rotation spécifique + 20.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: ethanol 20g/L (20°C), soluble methanol and acetone, insoluble in ether, chloroform and benzene
Poids de la formule 176.13
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre cristalline