Learn More
Acide L-ascorbique cristallin MP Biomedicals
Code produit 11373949 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373949 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11373949 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210076991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    153.30€ / 1kg
    Économisez 7.70€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
Densité 1,65 (eau = 1)
Formule moléculaire C6H8O6
Numéro MDL MFCD00064328
Quantité 1 kg
Synonyme l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
Clé InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
SMILES C(C(C1C(=C(C(=O)O1)O)O)O)O
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
CID PubChem 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Poids de la formule 176.12
Forme physique Cristalline