Learn More
L-Acide ascorbique, Solstice
Code produit 16625813 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16625813 250 g 250g
16605813 100 g 100g
16615813 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16625813 Fournisseur Fluka Code fournisseur 33034H250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    123.93€ / 250g
    Économisez 7.07€
    5% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Certifié pur, réactif ACS, pharmacopée ISO, Reag. Ph. Eur., 99,7 à 100,5 % (oxymétrique)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-81-7
Formule moléculaire C6H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Numéro MDL MFCD00064328
Clé InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
CID PubChem 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Nom IUPAC (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spécification
Perte à la dessiccation Max. 0,1 %
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté 99,7 à 100,5 %
Qualité Matières organiques de qualité ACS
Forme physique Crystals