Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium d’acide L-ascorbique, 99 %
Code produit. p-61903 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
Code produit. 10012011
Marque: Thermo Scientific Chemicals 352680050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 134-03-2 | C6H7NaO6 | 198.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-03-2
Formule moléculaire C6H7NaO6
Poids moléculaire (g/mol) 198.11
Numéro MDL MFCD00082340
Clé InChI IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonyme sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
CID PubChem 131674100
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4 -dihydroxy-2H-furan-5-un ; hydrogène moléculaire ; sodium
SMILES [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ascorbic acid sodium salt
Note relative au nom 99%
Point de fusion 219.0°C to 221.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,819
Rotation spécifique + 104.00
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 198.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline