Learn More
Acide L-ascorbique (poudre cristalline blanche), Fisher BioReagents
Product Code. 10061793
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10061793 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10061793 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP351500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Acide citrique anhydre
• L-Acide Ascorbique
• L-Acide Ascorbique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Vecteur alpha Acide ascorbique
Nom chimique ou matériau L-Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
Point de fusion 190 °C
Couleur Jaune
Densité 1.65g/cm³
Résidus d’allumage 0,1% max.
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H8O6
Numéro MDL MFCD00064328
Quantité 500 g
Merck Index 15, 819
Rotation spécifique 20,5 à 21,5° (+ ou -)
Synonyme l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
Clé InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
CID PubChem 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Poids de la formule 176.13
Pourcentage de pureté ≥ 99,0%
Forme physique Solide