Learn More
Palmitate de L(+)-ascorbyl, spécifié selon les normes USP/Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15214774 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 15214774
Marque: Thermo Scientific Acros 449481000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-66-6
Formule moléculaire C22H38O7
Poids moléculaire (g/mol) 414.54
Numéro MDL MFCD00005377
Clé InChI NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
CID PubChem 54680660
Nom IUPAC [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyéthyl] hexadécanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Ascorbyl palmitate
Point de fusion 111°C to 115°C
Point d’ébullition 250°C
Résidus d’allumage 0.1% max
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 414.53